Documenti
904589
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-2-13C,d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC2D4O3
Peso molecolare:
93.08
Codice UNSPSC:
12352106
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(O[2H])[13C](C([2H])([2H])[2H])=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3