904570
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-6-13C,5-d phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-6-13C,5-d, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Scegli un formato
664,00 €
Scegli un formato
About This Item
664,00 €
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
tecniche
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C(N=C(NC(C)=O)C([2H])=[13CH]5)=O
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2
QKWKXYVKGFKODW-XJGJNQOTSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)