902497
Polymer dielectric grey for screen printing
Sinonimo/i:
D2070423P5, Dielectric ink, Dielectric paste
Descrizione
Coverage: 305 cm2 per g (using a 230 mesh stainless steel screen with 13 micron emulsion)
Solvent Resistance: THF − Attack
Solvent Resistance: Acetone − Attack
Solvent Resistance: DMAC − Attack
Solvent Resistance: DMF− Attack
Solvent Resistance: MEK − Full attack
Stato
paste
Composizione
Solid content, 50-55% (at 150 °C)
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Viscosità
12.0-16.0 Pa.s (Haake RS1 C20/2° TiL at 230 sec-1 at 25 °C)
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Ink Screen Life: >3 hours
Screen Types: stainless steel, polyester mesh 156-325 tpi
- Typical Drying Conditions: Dry at 80 °C for 30 minutes, or 130 °C for 10-15 minutes in a box oven
- Suitable for Jet drying, infra-red and drying in high speed
- reel-to-reel
Substrate: polyester, PVC, polycarbonate, ceramic or alumina
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
191.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.