Documenti
902446
Sigma-Aldrich
Guanosine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D14N5Na2O14P3
Peso molecolare:
581.23
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+14
Stringa SMILE
O=C1N(C(N([2H])[2H])=NC2=C1N=C([2H])N2[C@@](O[C@]3([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP([2H]=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)([2H])[C@]([C@]3([2H])O[2H])([2H])O[2H])[2H]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3