901803
Fluorescent nanodiamond
nitrogen vacancy ~3 ppm, 140 nm avg. part. size, hydroxyl functionalized, PEG 3000 coated, 1 mg/mL in deionized water
Sinonimo/i:
Fluorescent nanoparticles, Nanodiamonds
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
nanoparticles
Composizione
nitrogen vacancy, ~3 ppm
Concentrazione
1 mg/mL in deionized water
Dimens. media delle particelle
140 nm
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.