901635
Poly(ethylene glycol) bis(2-pyridyl KAT)
PEG average Mn 10,000
Sinonimo/i:
KAT PEG, bis KAT PEG, di KAT PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or solid
PM
PEG average Mn 10,000
PEG ~10,000 Da
Colore
off-white to pale yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
Contenuto correlato
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.