Documenti
901040
Sigma-Aldrich
4,9-Dibromo-2,7-bis(2-hexyldecyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetrone
Sinonimo/i:
2,6-Dibromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid N,N′-bis(2-hexyldecyl) bisimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C46H68Br2N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
872.85
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3