Documenti fondamentali
901018
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li sulfide
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
Scegli un formato
1 G
2.540,00 €
5 G
7.450,00 €
2.540,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
2.540,00 €
5 G
7.450,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
7Li2S
Peso molecolare:
46.10
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.12
2.540,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Purezza isotopica
≥99 atom % 7Li
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[7Li][7Li].S
InChI
1S/2Li.H2S/h;;1H2/i2*1+0;
BQMZCPKSFSMEGX-ONPSQTMSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)