Documenti fondamentali
900971
Sigma-Aldrich
2-{3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl}ethan-1-amine dihydrochloride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9BrClN3 · 2HCl
Peso molecolare:
347.47
Codice UNSPSC:
12352101
Saggio
95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reaction?appreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A MA, et al.
Tetrahedron, 67(5), 936- 942 (2011)