Documenti
900752
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1,2,5,6-tetrahydro-4-methyl-2,6-dioxo-3-pyridinecarbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
>98%
Forma fisica
solid
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3