Documenti fondamentali
900689
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-d6 aniline
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
2,6-Di(methyl-d3) aniline, 2,6-Di(methyl-d3) benzenamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D6H5N
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
NC1=C(C([2H])([2H])[2H])C=CC=C1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3
UFFBMTHBGFGIHF-WFGJKAKNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)