900081
Iron oxide (II,III), nanoparticles
30 nm avg. part. size (TEM), 5 mg/mL in toluene
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dispersion
nanoparticles
Livello qualitativo
Concentrazione
5 mg/mL in toluene
Dimens. media delle particelle
30 nm (TEM)
Gruppo funzionale
oleic acid
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Articoli
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.