Key Documents
88732
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]ferrocenyl}ethyldi(3,5-xylyl)phosphine
≥97%
Sinonimo/i:
(1S)-1-[Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino]-2-[(1S)-1-[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J008-2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H36F12FeP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
910.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C39H31F12P2.C5H5.Fe/c1-21-9-22(2)12-30(11-21)52(31-13-23(3)10-24(4)14-31)25(5)34-7-6-8-35(34)53(32-17-26(36(40,41)42)15-27(18-32)37(43,44)45)33-19-28(38(46,47)48)16-29(20-33)39(49,50)51;1-2-4-5-3-1;/h6-20,25H,1-5H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
OPQIIHGMWPUTDC-WLOLSGMKSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)