Documenti fondamentali
88724
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(Rp)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenylethyl]diphenylphosphine
≥97%
Sinonimo/i:
(1S)-1-(Dicyclohexylphosphino)-2-[(1S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J004-2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H44FeP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
594.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥97%
Stato
crystals
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h2-3,6-9,14-18,23-25,28-29H,4-5,10-13,19-22H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
AWOOIDCKLIQAJV-WLOLSGMKSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)