Documenti fondamentali
88067
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphthalic anhydride
≥98.0% (CH)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H20O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.50
Beilstein:
353504
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98.0% (CH)
Punto di fusione
293-297 °C
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)c2c1c(-c3ccccc3)c(-c4ccccc4)c(-c5ccccc5)c2-c6ccccc6
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)