Documenti fondamentali
87028
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥98.0%
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10F3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Stato
powder
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-4-2-1-3-6(7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m1/s1
IOABLDGLYOGEHY-MRVPVSSYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)