86933
Tetrabutylphosphonium p-toluenesulfonate
≥95% (NT)
Sinonimo/i:
p-Toluenesulfonic acid tetrabutylphosphonium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (NT)
Forma fisica
crystals
Impurezze
≤1.0% water
Punto di fusione
54-59 °C
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤250 mg/kg
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.C7H8O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-16H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
FBYJOCBDWDVDOJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3