Vai a
C8147
Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate
Sinonimo/i:
Cetyltrimethylammonium p-toluenesulfonate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
64,70 €
48,52 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)15N(CH3C6H4SO3)(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.74
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-324-8
Beilstein/REAXYS Number:
5470332
MDL number:
48,52 €
Prezzo di listino64,70 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
455.74 g/mol
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.C7H8O3S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-19H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
MZMRZONIDDFOGF-UHFFFAOYSA-M
General description
Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate is a catatonic surfactant capable of forming wormlike micelles.
Application
Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate has been used in a study to develop a silica grafted polydentate copper (II) complex. It has also been used in a study to investigate the dispersibility and bundle defoliation of single-walled carbon nanotubes. [1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.146925236752366
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
455.74 g/mol
mol wt
-
mol wt
average mol wt 62,000
mol wt
320.00 g/mol
description
cationic
description
-
description
cationic
description
cationic
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)