Documenti fondamentali
86334
Sigma-Aldrich
TentaGel HL-NH2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Sinonimo/i:
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
Scegli un formato
2.5 G
124,60 €
124,60 €
Prezzo di listino178,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 G
124,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
124,60 €
Prezzo di listino178,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
TentaGel
Livello qualitativo
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~0.40 mmol/g loading
Dimensione particelle
~110 μm
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)