Key Documents
859869
Sigma-Aldrich
5-Thio-D-glucose
predominantly α-anomer, 96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.22
Beilstein:
1865193
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Saggio
96%
Attività ottica
[α]20/D +224°, c = 1 in 0.1 M HCl
Punto di fusione
135-138 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1S[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
KNWYARBAEIMVMZ-DVKNGEFBSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)