Key Documents
856754
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-tryptophanamide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D +17.5°, c = 2 in methanol
Punto di fusione
194-196 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(N)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(17)16-12(13(14)18)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,15H,6H2,1H3,(H2,14,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
HNGIZKAMDMBRKJ-LBPRGKRZSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)