Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 171,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.28
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
219-189-8
MDL number:
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
N-Acetyl-L-tryptophanamide,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
194-196 °C (lit.)
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(N)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(17)16-12(13(14)18)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,15H,6H2,1H3,(H2,14,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChI key
HNGIZKAMDMBRKJ-LBPRGKRZSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-L-tryptophanamide (NATA) is an N-terminal and C-terminal blocked analogue of L-tryptophan. L-tryptophan, NATA and NATA-tyr molecules have intrinsic fluorescence which makes them useful in studies involving fluorescence and flurosence enhancement.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥98% | assay ≥85% (titration) | assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color red to very dark red, and Red-Brown andBrown-Red | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 194-196 °C (lit.) | mp 300 °C (lit.) | mp 247 °C | mp - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?