Documenti
85625
Sigma-Aldrich
Spiro[2.4]hepta-4,6-diene
≥95.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.14
Beilstein:
969332
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Densità
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1CC12C=CC=C2
InChI
1S/C7H8/c1-2-4-7(3-1)5-6-7/h1-4H,5-6H2
KPDOKSJMJMDRQA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
air senstive, handle under Argon
Risultati analitici
may contain up to 10% 1,2-dichloroethane
Altre note
Versatile building block for the synthesis of analogs of prostaglandins and related compounds via [2+2] and [4+2] CA; the spiro cyclopropane being a precursor of a gem-dimethyl moiety
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
V. Singh et al.
Synthetic Communications, 19, 107-107 (1989)
M.C. Pirrung et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 2335-2335 (1987)
S.W. Jones et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1260-1260 (1986)