851671
Helicin
99%
Sinonimo/i:
Salicylaldehyde β-D-glucoside
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D −57.1°, c = 1.5 in H2O
Punto di fusione
178 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C13H16O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-5,9-13,15-18H,6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
BGOFCVIGEYGEOF-UJPOAAIJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3