Documenti fondamentali
84738
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide pyridine complex polymer-bound
extent of labeling: ≥2.0 mmol/g SO3 loading
Sinonimo/i:
Poly(4-vinylpyridine) sulfur trioxide complex, Pyridine sulfur trioxide complex polymer-bound
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado di funzionalizzazione
≥2.0 mmol/g SO3 loading
Stringa SMILE
O=S(=O)=O.c1ccncc1
Altre note
Polymer-supported reagent which can be used analogously to the monomeric reagent 84737 above. The consumed reagent can be simply removed by filtration
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
W. Graf
Chemistry & Industry, 232-232 (1987)