808709
Gold nanoparticles
10 nm diameter, biotin terminated, PEG 5000, OD 50, dispersion in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PEG 5000
Livello qualitativo
Forma fisica
dispersion in H2O
nanoparticles
Composizione
, 2.99E+14 particles/mL
Confezionamento
pkg of 0.5 mL
Concentrazione
3.04 mg/mL in H2O
OD
50
Area superficiale
30.8 m2/g
Diametro
10 nm
pH
5-7
Densità
1.00 g/cm3
λmax
515-520 nm
Gruppo funzionale
biotin
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1