Documenti
808342
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde-(phenyl-13C6), Syringaldehyde-(phenyl-13C6)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C3H10O4
Peso molecolare:
188.13
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13C]1=[13C](OC)[13CH]=[13C](C=O)[13CH]=[13C]1OC
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3