806668
Graphene nanoplatelets
powder, hydrophobic
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Composizione
Carbon, >95 wt. %
Oxygen, <2 wt. %
Densità bulk
0.04 g/mL
Descrizione generale
Applicazioni
- Graphene (nano)composite materials
- Conductive coatings
- Anti-corrosion coatings
- Conductive Inks
- Energy Storage
- Electrode materials
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.