806005
APN-Amine HCl
95%
Sinonimo/i:
3-(4-(4-(Aminomethyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)phenyl)propiolonitrile hydrochloride
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CC#CC1=CC=C(N2C=C(CN)N=N2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C12H9N5.ClH/c13-7-1-2-10-3-5-12(6-4-10)17-9-11(8-14)15-16-17;/h3-6,9H,8,14H2;1H
JZGAUVVBWJHLGN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
- Dissolve the protein in the appropriate buffer* with pH 6.5-9.0 (e.g. PBS) at 1-10 mg/mL concentration.
- Apply the appropriate amount of the stock solution of the reagent (1-5 molar eq. per free cysteine residue).
- Incubate at room temperature for 2 hours.
- If necessary, purify the protein conjugate using size exclusion chromatography or ultrafiltration.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)