Documenti fondamentali
804053
Sigma-Aldrich
Choline bicarbonate-13C solution
~80% in water, 98 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C5H14NOH13CO3
Peso molecolare:
166.18
Codice UNSPSC:
12352115
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solution
Concentrazione
~80% in water
Spostamento di massa
M+1
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)