803499
PEG4-SPDP (PEGylated, long-chain SPDP crosslinker)
Sinonimo/i:
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 17-oxo-19-(2-pyridinyldithio)-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecanoate
Stato
oil
Livello qualitativo
PM
559.65
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
water: soluble
Gruppo funzionale
NHS ester
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCSSC1=CC=CC=N1)NCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
InChI
QTVBGVZVUCIFAH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Reactive groups: NHS ester and pyrirdyldithiol
- Efficient amine conjugation—NHS ester provides effective conjugation to lysines, N-termini of peptides and other primary amines
- Reversible sulfhydryl conjugation—pyridyldithiol group enables disulfide linkage with reduced cysteines and other sulfhydryl groups, providing a stable but cleavable bond
- Polyethylene glycol—PEG groups are flexible, non-immunogenic, hydrophilic, and often enhance the solubility of attached molecules
- Spacer arm—connects primary amines and sulfhydryl targets at distances up to 25.7 angstroms; compare to PEG12-SPDP (54.1 angstroms)
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)