802190
Poly(D,L-lactide-block-acrylic acid)
PDLLA average Mn 9,000, PAA average Mn 9,000
Sinonimo/i:
PLLA-block-PAA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
PM
PAA average Mn 9,000
PDLLA average Mn 9,000
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.