Documenti fondamentali
79950
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-L-phenylalanine
≥99.0% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H13NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.29
Beilstein:
90080
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥99.0% (TLC)
Punto di fusione
181-185 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C17H13NO4/c19-15-12-8-4-5-9-13(12)16(20)18(15)14(17(21)22)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2,(H,21,22)/t14-/m0/s1
VAYRSTHMTWUHGE-AWEZNQCLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)