Documenti fondamentali
798304
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)thiophene
97% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.523
Densità
1.201 g/L at 25 °C
Stringa SMILE
BrC1=C(CC(CC)CCCC)C=CS1
InChI
1S/C12H19BrS/c1-3-5-6-10(4-2)9-11-7-8-14-12(11)13/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3
VWIAAXXJIUXUEC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Organic semiconducting polymer or small molecule precursor.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Yue Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(25), 7812-7813 (2008-05-30)
We designed and synthesized the all-conjugated diblock copolymers poly(3-hexylthiophene-block-3-(2-ethylhexyl)thiophene)s (P(3HT-b-3EHT)s) via a modified Grignard metathesis (GRIM), a type of quasi-living polymerization, and studied their microphase-separated structures. The P(3HT-b-3EHT)s synthesized had well-controlled molecular weights and very narrow polydispersity indices (PDIs), which
Influence of the Ethylhexyl Side-Chain Content on the Open-Circuit Voltage in rr-Poly(3-hexylthiophene-co-3-(2-ethylhexyl)thiophene) Copolymers
Burkhart, Beate; Khlyabich, Petr P.; Thompson, Barry C.
Macromolecules, 45(9), 3740-3748 (2012)
Novel polythiophene derivatives functionalized with conjugated side-?chain pendants comprising triphenylamine?/carbazole moieties for photovoltaic cell applications
Wang HJ, .
Polym. Chem., 4(3), 506-519 (2013)