797340
1,2-Bis[4-(azidomethyl)phenyl]-1,2-diphenylethene
Sinonimo/i:
TPE-MN3
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Stringa SMILE
[N-]=[N+]=NCC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(CN=[N+]=[N-])C=C4
InChI
1S/C28H22N6/c29-33-31-19-21-11-15-25(16-12-21)27(23-7-3-1-4-8-23)28(24-9-5-2-6-10-24)26-17-13-22(14-18-26)20-32-34-30/h1-18H,19-20H2/b28-27+
IXQXFSMBYFNNPN-BYYHNAKLSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.