Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidescription
Fp: >230°F
Quality Level
form
liquid
refractive index
n20/D 1.439
density
0.9086 g/mL at 25 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
YPIFGDQKSSMYHQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.9086 g/mL at 25 °C | density - | density 0.908 g/mL at 25 °C | density 0.991 g/mL at 25 °C |
| form liquid | form - | form solid | form solid |
| refractive index n20/D 1.439 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| description Fp: >230°F | description - | description - | description - |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 797170-1G | 04061832964676 |
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica