Documenti fondamentali
797022
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17F2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
102-107 °C
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
O.CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(F)(F)C1
InChI
1S/C10H15F2NO3.H2O/c1-9(2,3)16-8(15)13-5-4-7(14)10(11,12)6-13;/h4-6H2,1-3H3;1H2
IEESRSKOIOREKD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Contenuto correlato
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.