Documenti fondamentali
796956
Sigma-Aldrich
4-Methoxypyridin-2-ylamine
95%
Sinonimo/i:
4-Methoxy-pyridin-2-ylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Stringa SMILE
NC1=CC(OC)=CC=N1
InChI
1S/C6H8N2O/c1-9-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
QPHBCOSULYSASF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)