Documenti fondamentali
796697
Sigma-Aldrich
3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-benzoic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
O=C(O)C1=CC=CC(CN2CCN(C)CC2)=C1
InChI
1S/C13H18N2O2/c1-14-5-7-15(8-6-14)10-11-3-2-4-12(9-11)13(16)17/h2-4,9H,5-8,10H2,1H3,(H,16,17)
SMSCFZLMSBEZQU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)