795399
Gold nano-urchins
60 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Sinonimo/i:
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Descrizione
Molar Concentration: 3.25E-11
Molar Ext: 3.07E+10 ()
Particle Volume: 1.13E5 nm3
Particles:∼1.96E+10/mL
Size Dispersity: <10%
surface area: 1.13E+04 nm2
Saggio
>95% (reactant free)
Stato
dispersion
nanourchin
Area superficiale
1.13E+04nm^2
Dimens. media delle particelle
60 nm
pH
6-7
λmax
585 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.