Documenti
794368
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)propyl vinyl carbamate
contains ≤500 ppm phenothiazine as inhibitor, 95%
Sinonimo/i:
Vinyl [3-(trimethoxysilyl)propyl]carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H19NO5Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
contiene
≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
Densità
1.124 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C=COC(NCCC[Si](OC)(OC)OC)=O
InChI
1S/C9H19NO5Si/c1-5-15-9(11)10-7-6-8-16(12-2,13-3)14-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3,(H,10,11)
ABJBSCWBVKPQQP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This monomer is commonly used in the formulation of hydrogel for contact lenses and other ophthalmic devices.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3