Documenti
793744
Sigma-Aldrich
Benzofuran-d6
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D6O
Peso molecolare:
124.17
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C2=C1C([2H])=C([2H])O2
InChI
1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
IANQTJSKSUMEQM-MZWXYZOWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup