793434
4-Tolyl-α-MIDA-boryl aldehyde
Sinonimo/i:
(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)(4-methylphenyl)acetaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Punto di fusione
135-142 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1OB(C(C2=CC=C(C)C=C2)C([H])=O)OC(CN(C)C1)=O
InChI
1S/C14H16BNO5/c1-10-3-5-11(6-4-10)12(9-17)15-20-13(18)7-16(2)8-14(19)21-15/h3-6,9,12H,7-8H2,1-2H3
DCVSWHVQPHHNBM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Contenuto correlato
The Yudin laboratory is known for the development of amphoteric molecules and their application in synthesis. The corresponding reagents possess nucleophilic and electrophilic functional groups that do not prematurely react with each other.