Documenti fondamentali
792721
Sigma-Aldrich
D-Tyrosine-(phenyl-d4)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
D-4-Hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7D4NO3
Peso molecolare:
185.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
O=C(O)[C@H](N)CC1=C([2H])C([2H])=C(O)C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D
OUYCCCASQSFEME-SFSAVJDPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)