Documenti
791059
Sigma-Aldrich
Sodium fumarate-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
NaO213CCH=CHCO2Na
Peso molecolare:
159.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=[13C]([O-])/C=C/C([O-])=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i3+1;;
MSJMDZAOKORVFC-ADRKLVQTSA-L
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3