Documenti fondamentali
78927
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Phenyl-2-propanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(S)-(+)-α-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Beilstein:
2553541
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +41±1°, c = 5.3% in benzene
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.521
P. eboll.
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m0/s1
WYTRYIUQUDTGSX-QMMMGPOBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)