Documenti fondamentali
779407
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-amine
≥92.0%
Sinonimo/i:
1-Amino-4-pentyne, 4-Pentynylamine, 5-Amino-1-pentyne
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2CH2C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
83.13
Beilstein:
2232239
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥92.0%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Densità
0.859 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCCC#C
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-6H2
LMDDPGHBJXJGAC-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 - 59.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
10 - 15 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Nicolò Mauro et al.
International journal of pharmaceutics, 555, 207-219 (2018-11-21)
The extremely complex tumor microenvironment (TME) in humans is the major responsible for the therapeutic failure in cancer nanomedicine. A new concept of disease-driven nanomedicine, henceforth named "Theranomics", which attempts to target cancer cells and TME on the whole, represents