Documenti fondamentali
778575
Sigma-Aldrich
(S)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthalene
Sinonimo/i:
(S)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H16Br2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.17
Beilstein:
4712473
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Stringa SMILE
COc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(OC)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C22H16Br2O2/c1-25-21-17(23)11-13-7-3-5-9-15(13)19(21)20-16-10-6-4-8-14(16)12-18(24)22(20)26-2/h3-12H,1-2H3
DFTUKDIMHCCQIT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)