778354
Sodium SelenoSulfate Solution
Sinonimo/i:
Disodium selenosulfate, Selenosulfuric acid Disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Sodium Selenosulfate, 8.2%
Sodium Sulfate, 12.8%
Water, 79%
Applicazioni
Sodium Selenosulfide is commonly used as a selenium source for the formation of nanoparticles in solution including the formation of selenide quantum dots. In many reactions it can serve the same purpose as selenourea but is more stable and easier to handle.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
The Journal of Physical Chemistry B, 104(31), 7344-7347 (2000)
The Journal of Physical Chemistry C, 111(15), 5661-5666 (2007)
Catalysis Communications, 12(11), 1051-1054 (2011)