776793
InP/ZnS quantum dots
stabilized with oleylamine ligands, fluorescence λem 560 nm, 5 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
Cadmium free core shell quantum dots, Cadmium free quantum dots, Core/Shell heavy metal free quantum dots, Fluorescent nanocrystals
Scegli un formato
450,80 €
Prezzo di listino644,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
450,80 €
Prezzo di listino644,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
5 mg/mL in toluene
Fluorescenza
FWHM <85 nm, quantum yield ~25%
λem 560 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
and the corresponding regulations worldwide makes these InP/ZnS quantum dots as more desirable alternatives for consumer applications.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Lungs, Respiratory system
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.